5,6-Difluoroquinazolin-4(3H)-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC907768-1G PC907768-250MG
APOSPC907768-1GEA 315 EUR
APOSPC907768-1G APOSPC907768-250MG
5,6-Difluoroquinazolin-4(3H)-one 95%
5,6-Difluoroquinazolin-4(3H)-one
Formule: C₈H₄F₂N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24564974
CAS nummer: 933823-89-3