1-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC907867-100MG PC907867-1G PC907867-250MG
APOSPC907867-100MGEA 90.6 EUR
APOSPC907867-100MG APOSPC907867-1G APOSPC907867-250MG
1-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanamine 98%
1-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanamine
Formule: C₉H₉F₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09910057
CAS nummer: 474709-85-8