3-Fluoro-4-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)benzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC907868-100MG PC907868-250MG
APOSPC907868-100MGEA 116 EUR
APOSPC907868-100MG APOSPC907868-250MG
3-Fluoro-4-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)benzaldehyde 95%
3-Fluoro-4-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)benzaldehyde
Formule: C₁₁H₉FN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13180648
CAS nummer: 937400-07-2