5-Fluoro-2-methoxyisonicotinaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC907873-1G PC907873-250MG
APOSPC907873-1GEA 219 EUR
APOSPC907873-1G APOSPC907873-250MG
5-Fluoro-2-methoxyisonicotinaldehyde 95%
5-Fluoro-2-methoxyisonicotinaldehyde
Formule: C₇H₆FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08277260
CAS nummer: 884495-12-9