(1R)-1-(3-Fluorophenyl)ethylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC9079-1G PC9079-250MG
APOSPC9079-1GEA 110 EUR
APOSPC9079-1G APOSPC9079-250MG
(1R)-1-(3-Fluorophenyl)ethylamine 97%
(1R)-1-(3-Fluorophenyl)ethylamine
Formule: C₈H₁₀FN
Vlampunt: 72 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06761859
CAS nummer: 761390-58-3
UN: 2735
ADR: 8,III