3-(Trifluoromethyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine hydrochloride ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC907901-1G PC907901-250MG
APOSPC907901-1GEA 1550 EUR
APOSPC907901-1G APOSPC907901-250MG
3-(Trifluoromethyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine hydrochloride ≥98%
3-(Trifluoromethyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine hydrochloride
Formule: C₇H₈F₃N₃·ClH
MW: 227.615 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08443824
CAS nummer: 733757-88-5