Ethyl 2-(3-fluorophenyl)acetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC907941-1G PC907941-5G
APOSPC907941-1GEA 308 EUR
APOSPC907941-1G APOSPC907941-5G
Ethyl 2-(3-fluorophenyl)acetate 95%
Ethyl 2-(3-fluorophenyl)acetate
Formule: C₁₀H₁₁FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11555043
CAS nummer: 587-47-3
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable