Methyl 3-(2-fluorophenyl)-3-oxopropanoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC907946-1G PC907946-25G PC907946-5G
APOSPC907946-1GEA 33.7 EUR
APOSPC907946-1G APOSPC907946-25G APOSPC907946-5G
Methyl 3-(2-fluorophenyl)-3-oxopropanoate 95%
Methyl 3-(2-fluorophenyl)-3-oxopropanoate
Formule: C₁₀H₉FO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03424763
CAS nummer: 185302-86-7