Methyl 3-fluorobenzoylacetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC907947-1G
PC907947-5G
APOSPC907947-1GEA
191
EUR
APOSPC907947-1G
APOSPC907947-5G
Methyl 3-fluorobenzoylacetate 95%
Methyl 3-fluorobenzoylacetate
Formule:
C₁₀H₉FO₃ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03424771 CAS nummer: 260246-17-1 |