2,4-Dichloro-3-fluorobenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC908001-1G PC908001-5G
APOSPC908001-1GEA 213 EUR
APOSPC908001-1G APOSPC908001-5G
2,4-Dichloro-3-fluorobenzaldehyde 95%
2,4-Dichloro-3-fluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃Cl₂FO
MW: 193.003 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26407306
CAS nummer: 1785621-05-7