4-Bromo-2-fluoro-6-methylbenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC908006-1G PC908006-250MG PC908006-5G
APOSPC908006-1GEA 162 EUR
APOSPC908006-1G APOSPC908006-250MG APOSPC908006-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-methylbenzonitrile
4-Bromo-2-fluoro-6-methylbenzonitrile
Formule: C₈H₅BrFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21337355
CAS nummer: 1427438-75-2