2,4-Difluoro-6-hydroxybenzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC908020-1G PC908020-250MG
APOSPC908020-1GEA 811 EUR
APOSPC908020-1G APOSPC908020-250MG
2,4-Difluoro-6-hydroxybenzonitrile 95%
2,4-Difluoro-6-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₃F₂NO
MW: 155.102 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18394850
CAS nummer: 1261793-35-4