6-Amino-2,3-difluorobenzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC908023-1G
PC908023-5G
APOSPC908023-1GEA
292
EUR
APOSPC908023-1G
APOSPC908023-5G
6-Amino-2,3-difluorobenzonitrile 95%
6-Amino-2,3-difluorobenzonitrile
Formule:
C₇H₄F₂N₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD22490563 CAS nummer: 1805635-10-2 |