3-Amino-2,4-difluorobenzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC908025-1G PC908025-5G
APOSPC908025-1GEA 191 EUR
APOSPC908025-1G APOSPC908025-5G
3-Amino-2,4-difluorobenzonitrile 95%
3-Amino-2,4-difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₄F₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26687812
CAS nummer: 1505597-04-5