3-(Difluorohydroxy)-4-hydroxybenzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC908034-1G PC908034-5G
APOSPC908034-1GEA 157 EUR
APOSPC908034-1G APOSPC908034-5G
3-(Difluorohydroxy)-4-hydroxybenzonitrile 95%
3-(Difluorohydroxy)-4-hydroxybenzonitrile
Formule: C₈H₅F₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18393963
CAS nummer: 1261823-17-9