2,5-Difluoro-4-formylbenzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC908037-1G PC908037-250MG
APOSPC908037-1GEA 389 EUR
APOSPC908037-1G APOSPC908037-250MG
2,5-Difluoro-4-formylbenzonitrile 95%
2,5-Difluoro-4-formylbenzonitrile
Formule: C₈H₃F₂NO
MW: 167.112 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16876871
CAS nummer: 433940-02-4