5-Bromo-2,4-difluoroiodobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-2,4-difluoro-5-iodobenzene
PC9081-1G PC9081-25G PC9081-5G
APOSPC9081-1GEA 22 EUR
APOSPC9081-1G APOSPC9081-25G APOSPC9081-5G
5-Bromo-2,4-difluoroiodobenzene 98%
5-Bromo-2,4-difluoroiodobenzene
Formule: C₆H₂BrF₂I
MW: 318.885 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08458121
CAS nummer: 914636-91-2