5-(Trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC908138-1G PC908138-250MG
APOSPC908138-1GEA 232 EUR
APOSPC908138-1G APOSPC908138-250MG
5-(Trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid 95%
5-(Trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₆H₃F₃O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04421350
CAS nummer: 128009-32-5