9-Fluoro-4,5-dihydro-1H-benzo[b]azepin-2(3H)-one 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC908162-100MG PC908162-250MG
APOSPC908162-100MGEA 84.7 EUR
APOSPC908162-100MG APOSPC908162-250MG
9-Fluoro-4,5-dihydro-1H-benzo[b]azepin-2(3H)-one 97%
9-Fluoro-4,5-dihydro-1H-benzo[b]azepin-2(3H)-one
Formule: C₁₀H₁₀FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14584723
CAS nummer: 1151397-80-6