5-Bromo-6-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC908171-1G PC908171-250MG
APOSPC908171-1GEA 295 EUR
APOSPC908171-1G APOSPC908171-250MG
5-Bromo-6-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95%
5-Bromo-6-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formule: C₉H₆BrFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18647721
CAS nummer: 866862-25-1