5-Fluoro-7-methyl-1H-indole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC908205-100MG PC908205-250MG
APOSPC908205-100MGEA 55.5 EUR
APOSPC908205-100MG APOSPC908205-250MG
5-Fluoro-7-methyl-1H-indole 98%
5-Fluoro-7-methyl-1H-indole
Formule: C₉H₈FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11007869
CAS nummer: 1082041-52-8