4-Fluoroisoquinoline-5-sulphonyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC908211-10G PC908211-1G PC908211-5G
APOSPC908211-10GEA 1300 EUR
APOSPC908211-10G APOSPC908211-1G APOSPC908211-5G
4-Fluoroisoquinoline-5-sulphonyl chloride 95%
4-Fluoroisoquinoline-5-sulphonyl chloride
Formule: C₉H₅ClFNO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19200505
CAS nummer: 194032-33-2