1-(2,2,2-Trifluoroethyl)azetidin-3-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC908306-1G PC908306-250MG PC908306-500MG
APOSPC908306-1GEA 1090 EUR
APOSPC908306-1G APOSPC908306-250MG APOSPC908306-500MG
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)azetidin-3-amine
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)azetidin-3-amine
Formule: C₅H₉F₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18882621
CAS nummer: 1339236-05-3