6,6-Difluorospiro[3.3]heptan-2-amine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC908345-100MG PC908345-1G
APOSPC908345-100MGEA 220 EUR
APOSPC908345-100MG APOSPC908345-1G
6,6-Difluorospiro[3.3]heptan-2-amine hydrochloride
6,6-Difluorospiro[3.3]heptan-2-amine hydrochloride
Formule: C₇H₁₁F₂N·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22566009
CAS nummer: 1423032-71-6