Ethyl 3,3-difluoro-1-methylcyclobutane-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC908371-1G PC908371-500MG
APOSPC908371-1GEA 1280 EUR
APOSPC908371-1G APOSPC908371-500MG
Ethyl 3,3-difluoro-1-methylcyclobutane-1-carboxylate
Ethyl 3,3-difluoro-1-methylcyclobutane-1-carboxylate
Formule: C₈H₁₂F₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23105921
CAS nummer: 227607-45-6