1,1-Difluoro-3-(iodomethyl)cyclobutane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC908415-1G
PC908415-250MG
PC908415-500MG
APOSPC908415-1GEA
771
EUR
APOSPC908415-1G
APOSPC908415-250MG
APOSPC908415-500MG
1,1-Difluoro-3-(iodomethyl)cyclobutane
1,1-Difluoro-3-(iodomethyl)cyclobutane
Formule:
C₅H₇F₂I Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD26521335 CAS nummer: 1434142-22-9 |