4-Chloro-6-fluoro-1H-indole-2,3-dione 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC908426-1G PC908426-250MG
APOSPC908426-1GEA 266 EUR
APOSPC908426-1G APOSPC908426-250MG
4-Chloro-6-fluoro-1H-indole-2,3-dione 90%
4-Chloro-6-fluoro-1H-indole-2,3-dione
Formule: C₈H₃ClFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20485537
CAS nummer: 940054-45-5