(R)-6-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC908435-100MG PC908435-250MG
APOSPC908435-100MGEA 99.3 EUR
APOSPC908435-100MG APOSPC908435-250MG
(R)-6-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 97%
(R)-6-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
Formule: C₉H₁₀FN·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16295032
CAS nummer: 731859-02-2