5-Fluorobenzofuran-4-carbaldehyde ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC908480-100MG PC908480-1G PC908480-250MG
APOSPC908480-100MGEA 111 EUR
APOSPC908480-100MG APOSPC908480-1G APOSPC908480-250MG
5-Fluorobenzofuran-4-carbaldehyde ≥98%
5-Fluorobenzofuran-4-carbaldehyde
Formule: C₉H₅FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18819778
CAS nummer: 199391-70-3