2-Bromo-6-fluoropyridin-3-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC908484-1G PC908484-250MG
APOSPC908484-1GEA 33.7 EUR
APOSPC908484-1G APOSPC908484-250MG
2-Bromo-6-fluoropyridin-3-ol 95%
2-Bromo-6-fluoropyridin-3-ol
Formule: C₅H₃BrFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18257625
CAS nummer: 1256822-94-2