6-Fluoronaphthalen-1-ol 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC908525-100MG PC908525-250MG
APOSPC908525-100MGEA 84.7 EUR
APOSPC908525-100MG APOSPC908525-250MG
6-Fluoronaphthalen-1-ol 95+%
6-Fluoronaphthalen-1-ol
Formule: C₁₀H₇FO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15528810
CAS nummer: 804498-72-4