2,6-Difluoro-3,5-dimethoxyaniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC908567-1G PC908567-250MG
APOSPC908567-1GEA 0 EUR
APOSPC908567-1G APOSPC908567-250MG
2,6-Difluoro-3,5-dimethoxyaniline 95%
2,6-Difluoro-3,5-dimethoxyaniline
Formule: C₈H₉F₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12973804
CAS nummer: 651734-54-2