2,2,2-Trifluoro-1-(furan-2-yl)ethanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC908598-1G PC908598-250MG
APOSPC908598-1GEA 246 EUR
APOSPC908598-1G APOSPC908598-250MG
2,2,2-Trifluoro-1-(furan-2-yl)ethanone 95%
2,2,2-Trifluoro-1-(furan-2-yl)ethanone
Formule: C₆H₃F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07380746
CAS nummer: 18207-47-1