4-Bromo-2-fluorobenzimidamide hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC908612-100MG PC908612-1G PC908612-250MG
APOSPC908612-100MGEA 254 EUR
APOSPC908612-100MG APOSPC908612-1G APOSPC908612-250MG
4-Bromo-2-fluorobenzimidamide hydrochloride 97%
4-Bromo-2-fluorobenzimidamide hydrochloride
Formule: C₇H₆BrFN₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04114441
CAS nummer: 1187927-25-8