4-Bromo-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC908643-1G PC908643-250MG PC908643-5G
APOSPC908643-1GEA 380 EUR
APOSPC908643-1G APOSPC908643-250MG APOSPC908643-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formule: C₉H₅BrF₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17215879
CAS nummer: 955978-75-3