3-(2,6-Difluorophenyl)propanoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC908697-1G PC908697-5G
APOSPC908697-1GEA 271 EUR
APOSPC908697-1G APOSPC908697-5G
3-(2,6-Difluorophenyl)propanoic acid 98%
3-(2,6-Difluorophenyl)propanoic acid
Formule: C₉H₈F₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06823978
CAS nummer: 167683-63-8