5-Fluoro-2-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC908750-1G PC908750-250MG
APOSPC908750-1GEA 321 EUR
APOSPC908750-1G APOSPC908750-250MG
5-Fluoro-2-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
5-Fluoro-2-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₈FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07643210
CAS nummer: 815586-68-6