6-Chloro-5-fluoro-2-methylpyrimidin-4-ol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC908766-1G PC908766-250MG
APOSPC908766-1GEA 86.2 EUR
APOSPC908766-1G APOSPC908766-250MG
6-Chloro-5-fluoro-2-methylpyrimidin-4-ol 97%
6-Chloro-5-fluoro-2-methylpyrimidin-4-ol
Formule: C₅H₄ClFN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23099034
CAS nummer: 105806-14-2