N-Ethyl-2,3-difluorobenzenemethanamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC908769-1G PC908769-5G
APOSPC908769-1GEA 271 EUR
APOSPC908769-1G APOSPC908769-5G
N-Ethyl-2,3-difluorobenzenemethanamine 95%
N-Ethyl-2,3-difluorobenzenemethanamine
Formule: C₉H₁₁F₂N
MW: 171.187 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12147622
CAS nummer: 1152832-76-2