6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC908777-1G PC908777-250MG PC908777-5G
APOSPC908777-1GEA 166 EUR
APOSPC908777-1G APOSPC908777-250MG APOSPC908777-5G
6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzoic acid 98%
6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzoic acid
Formule: C₇H₂BrF₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09910412
CAS nummer: 530145-53-0