N-(2,3-Difluorobenzyl)-N-methylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC908829-1G PC908829-5G
APOSPC908829-1GEA 285 EUR
APOSPC908829-1G APOSPC908829-5G
N-(2,3-Difluorobenzyl)-N-methylamine 95%
N-(2,3-Difluorobenzyl)-N-methylamine
Formule: C₈H₉F₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12147620
CAS nummer: 906645-41-8