2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)toluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC908952-1G PC908952-5G
APOSPC908952-1GEA 176 EUR
APOSPC908952-1G APOSPC908952-5G
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)toluene 98%
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)toluene
Formule: C₈H₉FO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14585007
CAS nummer: 828270-60-6