5-Chloro-6-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC908991-100MG PC908991-250MG
APOSPC908991-100MGEA 29.2 EUR
APOSPC908991-100MG APOSPC908991-250MG
5-Chloro-6-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95+%
5-Chloro-6-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formule: C₉H₆ClFO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD13190260
CAS nummer: 881190-94-9