Potassium (piperazin-1-yl)methyltrifluoroborate, N-4 BOC protected 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC909040-1G PC909040-5G
APOSPC909040-1GEA 29.2 EUR
APOSPC909040-1G APOSPC909040-5G
Potassium (piperazin-1-yl)methyltrifluoroborate, N-4 BOC protected 95%
Potassium (piperazin-1-yl)methyltrifluoroborate, N-4 BOC protected
Formule: C₁₀H₁₉BF₃N₂O₂·K
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10566514
CAS nummer: 936329-97-4