2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC909109-1G PC909109-5G
APOSPC909109-1GEA 120 EUR
APOSPC909109-1G APOSPC909109-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₇F₃O
MW: 188.146 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18399853
CAS nummer: 888739-67-1