3-(2-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC909130-1G PC909130-5G
APOSPC909130-1GEA 135 EUR
APOSPC909130-1G APOSPC909130-5G
3-(2-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole 97%
3-(2-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formule: C₈H₅FN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16875565
CAS nummer: 1262412-83-8