5-Fluoro-2-nitro-N-propylaniline 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC909133-10G PC909133-1G PC909133-5G
APOSPC909133-10GEA 942 EUR
APOSPC909133-10G APOSPC909133-1G APOSPC909133-5G
5-Fluoro-2-nitro-N-propylaniline 96%
5-Fluoro-2-nitro-N-propylaniline
Formule: C₉H₁₁FN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16744200
CAS nummer: 951667-98-4