5-Fluoro-N-methyl-2-nitroaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC909138-1G PC909138-5G
APOSPC909138-1GEA 135 EUR
APOSPC909138-1G APOSPC909138-5G
5-Fluoro-N-methyl-2-nitroaniline 97%
5-Fluoro-N-methyl-2-nitroaniline
Formule: C₇H₇FN₂O₂
MW: 170.141 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16744213
CAS nummer: 120381-42-2