N-Ethyl-5-fluoro-2-nitroaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC909139-1G PC909139-5G
APOSPC909139-1GEA 220 EUR
APOSPC909139-1G APOSPC909139-5G
N-Ethyl-5-fluoro-2-nitroaniline 97%
N-Ethyl-5-fluoro-2-nitroaniline
Formule: C₈H₉FN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16744215
CAS nummer: 475278-46-7