8-Fluoro-4,4-dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC909145-25G PC909145-5G
APOSPC909145-25GEA 841 EUR
APOSPC909145-25G APOSPC909145-5G
8-Fluoro-4,4-dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 98%
8-Fluoro-4,4-dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one
Formule: C₁₁H₁₂FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12913841
CAS nummer: 1187933-46-5